CAS RN 84418-35-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-nitrosopropranolol, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N-Nitrosopropranolol, TRC
CAS: 84418-35-9 Fórmula molecular: C16H20N2O3 Peso molecular (g/mol): 288.34 Sinónimo: 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-,1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol,N-Nitrosopropranolol,1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Nombre IUPAC: N-(2-hidroxi-3-naftalena-1-iloxipropil)-N-propano-2-ilóxida amida SMILES: CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)N=O