Learn More
N-nitrosopropranolol, Mikromol
Descripción
N-nitrosopropranolol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosopropranolol |
| CAS | 84418-35-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrosopropranolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16H20N2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)N=O |
| Peso molecular (g/mol) | 288.34 |
| Mostrar más |