Learn More
N-Nitrosopropranolol, TRC
Código de producto. 30010333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010333 100 mg 100 miligramos
17991685 10 mg 10 miligramos
17932025 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN137310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84418-35-9
Fórmula molecular C16H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 288.34
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-, 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, N-Nitrosopropranolol, 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol
Nombre IUPAC N-(2-hidroxi-3-naftalena-1-iloxipropil)-N-propano-2-ilóxida amida
SMILES CC(C)N(CC(O)COc1cccc2ccccc12)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopropranolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O3/c1-12(2)18(17-20)10-14(19)11-21-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,19H,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1474
Porcentaje de pureza >95%