accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2ClONHNOHOOHO(Z)

CAS RN 84370-95-6

IUPAC Nombre: (2Z)-but-2-enedioic acid; 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide
Sinónimos: clebopride; maleic acid
Peso molecular (g/mol): 489.95
Fórmula molecular: C24H28ClN3O6
InChi Key: BCVIWCRZYPHHMQ-BTJKTKAUSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados