Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clebopride maleate |
| CAS | 84370-95-6 |
| Fórmula molecular | C24H28ClN3O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Clave InChI | BCVIWCRZYPHHMQ-BTJKTKAUSA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2Z)-but-2-enedioico; 4-amino-N-(1-benzilpiperidin-4-il)-5-cloro-2-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 489.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.95 |