accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOFF

CAS RN 84162-82-3

IUPAC Nombre: 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
Sinónimos: 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
Peso molecular (g/mol): 267.28
Fórmula molecular: C14H15F2NO2
InChi Key: UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados