Learn More
1-[4-(2,4-difluorobenzoil)piperidin-1-il]etanona, Mikromol™
Descripción
1-[4-(2,4-difluorobenzoil)piperidin-1-il]etanona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| CAS | 84162-82-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H15 F2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanone, 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)-1-piperidinyl]-, Piperidine, 1-acetyl-4-(2,4-difluorobenzoyl)- (9CI), 1-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15F2NO2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14(19)12-3-2-11(15)8-13(12)16/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccc(F)cc2F |
| Mostrar más |