Learn More
1-Acetil-4-(2',4'-difluorobenzoil)piperidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445847 5 g 5 g
15438295 250 mg 250 miligramos
15435847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33058.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84162-82-3
Fórmula molecular C14H15F2NO2
Peso molecular (g/mol) 267.276
Número MDL MFCD00179440
Clave InChI UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
PubChem CID 2740707
Nombre IUPAC 1-[4-(2,4-difluorobenzoil)piperidin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.28
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.