accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NON(R)O(R)HO(S)OPOOO(R)HO

CAS RN 84-52-6

IUPAC Nombre: (2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphate
Sinónimos: cytidine 3'-phosphate 3'-cytidylate cytidine 3'-phosphate (2-)
Peso molecular (g/mol): 321.18
Fórmula molecular: C9H12N3O8P
InChi Key: UOOOPKANIPLQPU-XVFCMESISA-L
SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados