Learn More
Citidina 3'(2')-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30352543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352543 25 mg -
30354296 10 mg -
30363667 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99831025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-52-6
Peso molecular (g/mol) 323.2
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolán-3-il] dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)(O)O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine-3'-monophosphate
Fórmula molecular C9 H14 N3 O8 P
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-6(14)7(4(3-13)19-8)20-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0519