CAS RN 839712-15-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desmetil Cariprazina, TRC
CAS: 839712-15-1 Fórmula molecular: C20H30Cl2N4O Peso molecular (g/mol): 413.38 Sinónimo: N-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N'-methyl Urea SMILES: ClC1=C(N2CCN(CC[C@@H]3CC[C@@H](NC(NC)=O)CC3)CC2)C=CC=C1Cl