Learn More
Desmetil Cariprazina, TRC
Código de producto. 30009165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009165 2.5 mg 2.50 miligramo
30005418 1 mg 1 miligramo
30006271 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2913682.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 839712-15-1
Fórmula molecular C20H30Cl2N4O
Peso molecular (g/mol) 413.38
Sinónimo N-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N'-methyl Urea
SMILES ClC1=C(N2CCN(CC[C@@H]3CC[C@@H](NC(NC)=O)CC3)CC2)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Cariprazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30Cl2N4O/c1-23-20(27)24-16-7-5-15(6-8-16)9-10-25-11-13-26(14-12-25)18-4-2-3-17(21)19(18)22/h2-4,15-16H,5-14H2,1H3,(H2,23,24,27)
Porcentaje de pureza >95%