CAS RN 835621-12-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desmetil Regorafenib (Piridina)-N-óxido, TRC
CAS: 835621-12-0 Fórmula molecular: C20H13ClF4N4O4 Peso molecular (g/mol): 484.79 Sinónimo: 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-2-pyridinecarboxamide 1-Oxide,Regorafenib metabolite M5 SMILES: O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(F)C=C(OC3=CC=N(C(C(N)=O)=C3)=O)C=C2