Learn More
N-Desmetil Regorafenib (Piridina)-N-óxido, TRC
Código de producto. 30133595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133595 100 mg 100 miligramos
30008905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD293280100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 835621-12-0
Fórmula molecular C20H13ClF4N4O4
Peso molecular (g/mol) 484.79
Sinónimo 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-2-pyridinecarboxamide 1-Oxide, Regorafenib metabolite M5
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(F)C=C(OC3=CC=N(C(C(N)=O)=C3)=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyl Regorafenib (Pyridine)-N-oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13ClF4N4O4/c21-14-3-1-10(7-13(14)20(23,24)25)27-19(31)28-16-4-2-11(8-15(16)22)33-12-5-6-29(32)17(9-12)18(26)30/h1-9H,(H2,26,30)(H2,27,28,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0561
Porcentaje de pureza >95%