accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3OO(S)NH(S)H3CONOHOH

CAS RN 83435-67-0

IUPAC Nombre: hydrogen 2-[(2S)-N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanamido]acetic acid chloride
Sinónimos: hydrogen delapril chloride
Peso molecular (g/mol): 489.01
Fórmula molecular: C26H33ClN2O5
InChi Key: FDJCVHVKXFIEPJ-JCNFZFLDSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(=O)N(CC(O)=O)C1CC2=CC=CC=C2C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados