Learn More
Clorhidrato de delapril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delapril Hydrochloride |
| CAS | 83435-67-0 |
| Fórmula molecular | C26 H32 N2 O5 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Delapril Hydrochloride, N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)glycine Monohydrochloride, (S)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-N-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]glycine Monohydrochloride, Adecut, CV 3317, Cupressin, REV 6000A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32N2O5.ClH/c1-3-33-26(32)23(14-13-19-9-5-4-6-10-19)27-18(2)25(31)28(17-24(29)30)22-15-20-11-7-8-12-21(20)16-22;/h4-12,18,22-23,27H,3,13-17H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t18-,23-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N(CC(=O)O)C2Cc3ccccc3C2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2,3-dihidro-1H-inden-2-il-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]amino]acético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 489.004 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.208 |