accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OON(R)HO

CAS RN 83435-58-9

IUPAC Nombre: tert-butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 201.27
Fórmula molecular: C10H19NO3
InChi Key: BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)