Learn More
N-terc-Butoxicarbonil-D-prolinol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387761 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387761 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10387761 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 344550010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Nombre de nota 98%
CAS 83435-58-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.0°C to 62.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H19NO3
Número MDL MFCD00040580
Cantidad 1 g
Rotación específica + 49.00
Sinónimo boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Clave InChI BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Nombre IUPAC (2R)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación