Learn More
N-Boc-D-prolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15469029 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15469029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16268.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-prolinol
CAS 83435-58-9
Punto de fusión 59°C to 62°C
Fórmula molecular C10H19NO3
Número MDL MFCD00040580
Cantidad 1 g
Sinónimo boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Clave InChI BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Rotación óptica +54° (c=5 in Methanol)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Nombre IUPAC (2R)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 99%