CAS RN 83413-07-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metilimidazol-d3 (~90%), TRC
CAS: 83413-07-4 Fórmula molecular: C4H3D3N2 Peso molecular (g/mol): 85.12 Sinónimo: 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole,1H-2-Methylimidazole-d3,2-Methyl-1H-imidazole-d3,2MZ-d3,2MZ-H-d3,2MZ-PW-d3,Actiron 2MI-d3,Curezol 2MZ-d3,Curezol 2MZ-P-d3,Denka CN 25-d3,Epicure MI 2-d3,Epikure MI 2-d3,Imicure AMI 2-d3,NSC 21394-d3 Nombre IUPAC: 2-(metil-d3)-1H-imidazol SMILES: [2H]C([2H])([2H])C1=NC=CN1