Learn More
2-Metilimidazol-d3 (~90%), TRC
Código de producto. 30138445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138445 5 mg 5 miligramos
17918239 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129885MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83413-07-4
Fórmula molecular C4H3D3N2
Peso molecular (g/mol) 85.12
Sinónimo 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole-d3, 2-Methyl-1H-imidazole-d3, 2MZ-d3, 2MZ-H-d3, 2MZ-PW-d3, Actiron 2MI-d3, Curezol 2MZ-d3, Curezol 2MZ-P-d3, Denka CN 25-d3, Epicure MI 2-d3, Epikure MI 2-d3, Imicure AMI 2-d3, NSC 21394-d3
Nombre IUPAC 2-(metil-d3)-1H-imidazol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylimidazole-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.07