CAS RN 83314-78-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1'-[(1-Metiletil)imino]bis[3-(1-naftaleniloxi)-2-propanol, TRC
CAS: 83314-78-7 Fórmula molecular: C29H33NO4 Peso molecular (g/mol): 459.58 Nombre IUPAC: 3,3'-(isopropilazanediil)bis(1-(naftalen-1-iloxi)propano-2-ol) SMILES: CC(N(CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC(O)COC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C