Learn More
1,1'-[(1-Metiletil)imino]bis[3-(1-naftaleniloxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30007543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007543 1 g 1 g
17962025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3049251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83314-78-7
Fórmula molecular C29H33NO4
Peso molecular (g/mol) 459.58
Nombre IUPAC 3,3'-(isopropilazanediil)bis(1-(naftalen-1-iloxi)propano-2-ol)
SMILES CC(N(CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC(O)COC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1-naphthalenyloxy)]-2-propanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H33NO4/c1-21(2)30(17-24(31)19-33-28-15-7-11-22-9-3-5-13-26(22)28)18-25(32)20-34-29-16-8-12-23-10-4-6-14-27(23)29/h3-16,21,24-25,31-32H,17-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.24
Porcentaje de pureza >95%