CAS RN 83237-15-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexadieno-1-propanoico Ácido, TRC
CAS: 83237-15-4 Fórmula molecular: C17 H26 O4 Peso molecular (g/mol): 294.39 Sinónimo: 2,5-Cyclohexadiene-1-propanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-,3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid,3-(3,5-di-tert-Butyl-1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)propanoic acid Nombre IUPAC: ácido propanoico 3-(3,5-diterto-butil-1-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-il)ácido propanoico SMILES: CC(C)(C)C1=CC(O)(CCC(=O)O)C=C(C1=O)C(C)(C)C