Learn More
3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-1-hidroxi-4-oxo-2,5-ciclohexadieno-1-propanoico Ácido, TRC
Código de producto. 30011454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011454 2.5 mg 2.50 miligramo
30004084 25 mg 25 miligramos
30006909 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4296502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83237-15-4
Fórmula molecular C17 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 294.39
Sinónimo 2,5-Cyclohexadiene-1-propanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid, 3-(3,5-di-tert-Butyl-1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)propanoic acid
Nombre IUPAC ácido propanoico 3-(3,5-diterto-butil-1-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-il)ácido propanoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)(CCC(=O)O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-hydroxy-4-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O4/c1-15(2,3)11-9-17(21,8-7-13(18)19)10-12(14(11)20)16(4,5)6/h9-10,21H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1831
Porcentaje de pureza >95%