accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CHNBr

CAS RN 830-93-3

IUPAC Nombre: [(5-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]dimethylamine
Sinónimos: [(5-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]dimethylamine
Peso molecular (g/mol): 253.14
Fórmula molecular: C11H13BrN2
InChi Key: FSERHDPEOFYMMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados