Learn More
5-Bromogramina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996671 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11996671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439600010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromogramine
CAS 830-93-3
Punto de fusión 156°C to 156.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13BrN2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromogramine, 1-5-bromo-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indole, 5-bromo-3-dimethylamino methyl, 5-bromo-1h-indol-3-yl methyl dimethylamine, 5-bromo-3-dimethylaminomethyl indole, 5-bromogramine crystalline, 5-bromo-n,n-dimethyl-1h-indole-3-methanamine, 1h-indole-3-methanamine, 5-bromo-n,n-dimethyl, 4-22-00-04316 beilstein handbook reference, 5-bromo-1h-indol-3-ylmethyl-dimethyl-amine
Clave InChI FSERHDPEOFYMMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-1H-indol-3-il)-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 253.14
PubChem CID 13249
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.14
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromogramine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.