CAS RN 82964-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tolrestat, TRC
CAS: 82964-04-3 Fórmula molecular: C16 H14 F3 N O3 S Peso molecular (g/mol): 357.35 Sinónimo: Glycine, N-[[6-methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-,N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine,AY 27773,Alredase,Lorestat,Tolrestat,Tolrestatin Nombre IUPAC: 2-[[6-metaxi-5-(trifluorometil)naftaleno-1-carbotioil]-ácido metilaminoacético SMILES: COc1ccc2c(cccc2c1C(F)(F)F)C(=S)N(C)CC(=O)O
2
Tolrestat, MedChemExpress
MedChemExpress Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.