Learn More
Tolrestat, MedChemExpress
Código de producto. 16469607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469607 5 mg 5 miligramos
16467106 100 mg 100 miligramos
16443107 50 mg 50 miligramos
16407068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16500
MedChemExpress Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.
Tolrestat is a potent, orally active aldose reductase inhibitor with IC50 of 35 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolrestat
CAS 82964-04-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14F3NO3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AY-27773
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C(C1=C2C=CC(OC)=C(C(F)(F)F)C2=CC=C1)=S)C
Peso molecular (g/mol) 357.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.35
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death