Learn More
Tolrestat, TRC
Código de producto. 30138216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138216 100 mg 100 miligramos
30006327 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82964-04-3
Fórmula molecular C16 H14 F3 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 357.35
Sinónimo Glycine, N-[[6-methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-, N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine, AY 27773, Alredase, Lorestat, Tolrestat, Tolrestatin
Nombre IUPAC 2-[[6-metaxi-5-(trifluorometil)naftaleno-1-carbotioil]-ácido metilaminoacético
SMILES COc1ccc2c(cccc2c1C(F)(F)F)C(=S)N(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolrestat
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0646