accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82957-06-0

IUPAC Nombre: 6-(diaminomethylidene)-2,6-dihydronaphthalen-2-one; methanesulfonic acid
Sinónimos: 6-(diaminomethylidene)naphthalen-2-one; methanesulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 282.31
Fórmula molecular: C12H14N2O4S
InChi Key: OHFQGSXMJXLUAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.NC(N)=C1C=CC2=CC(=O)C=CC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados