Learn More
Metanosulfonato de 6-amidino-2-naftol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate |
| CAS | 82957-06-0 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O . CH4SO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Amidino-2-Naphthol Methanesulfonic Acid |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0674 |