CAS RN 82896-37-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Bromuro de 1-bencil-3-hidroxi-4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-1-io-d2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bromuro de 1-bencil-3-hidroxi-4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-1-io-d2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Bromuro de 1-bencil-3-hidroxi-4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-1-io-d2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.