Learn More
Bromuro de 1-bencil-3-hidroxi-4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-1-io-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide |
| CAS | 82896-37-5 |
| Fórmula molecular | C15H16D2BrNO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO3.BrH/c1-11-15(19)14(10-18)13(9-17)8-16(11)7-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,8,17-18H,7,9-10H2,1H3;1H/i9D2; |
| SMILES | [Br-].[2H]C([2H])(O)c1c[n+](Cc2ccccc2)c(C)c(O)c1CO |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 1-bencil-5-[dideuterio(hidroxi)metil]-4-(hidroximetil)-2-metilpiridin-1-io-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 342.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0596 |