CAS RN 82747-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de cicletanina, TRC
CAS: 82747-56-6 Fórmula molecular: C14 H12 Cl N O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 298.16 Sinónimo: Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1),Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (9CI),BN 1270,Cicletanine hydrochloride,Coverine,Justar,Secletan,Tenstaten Nombre IUPAC: 3-(4-clorofenil)-6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-7-ol; Cloruro SMILES: Cl.Cc1ncc2C(OCc2c1O)c3ccc(Cl)cc3