Learn More
Clorhidrato de cicletanina, TRC
Código de producto. 17980615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980615 10 mg 10 miligramos
17931435 5 mg 5 miligramos
17953455 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43270010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82747-56-6
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 298.16
Sinónimo Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, hydrochloride (9CI), BN 1270, Cicletanine hydrochloride, Coverine, Justar, Secletan, Tenstaten
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-6-metil-1,3-dihidrofuro[3,4-c]piridina-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ncc2C(OCc2c1O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cicletanine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO2.ClH/c1-8-13(17)12-7-18-14(11(12)6-16-8)9-2-4-10(15)5-3-9;/h2-6,14,17H,7H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0323