CAS RN 82628-87-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4'-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-tetraacetil-glucopiranosil)-4-nitrofloretina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4'-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-tetraacetil-glucopiranosil)-4-nitrofloretina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4'-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-tetraacetil-glucopiranosil)-4-nitrofloretina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.