Learn More
4'-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-tetraacetil-glucopiranosil)-4-nitrofloretina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-(beta-D-2'',3'',4'',6''-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin |
| CAS | 82628-87-3 |
| Fórmula molecular | C29 H31 N O15 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31NO15/c1-14(31)40-13-24-26(41-15(2)32)27(42-16(3)33)28(43-17(4)34)29(45-24)44-20-11-22(36)25(23(37)12-20)21(35)10-7-18-5-8-19(9-6-18)30(38)39/h5-6,8-9,11-12,24,26-29,36-37H,7,10,13H2,1-4H3/t24-,26-,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c(C(=O)CCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c(O)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[3,5-dihidroxi-4-[3-(4-nitrofenil)propanoil]fenoxi]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 633.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 633.1694 |