accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NN

CAS RN 826-85-7

IUPAC Nombre: 1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Sinónimos: pyrazole, 5-amino-1-phenyl-
Peso molecular (g/mol): 159.19
Fórmula molecular: C9H9N3
InChi Key: ZVNYYNAAEVZNDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados