Learn More
5-amino-1-fenilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-phenylpyrazole |
| CAS | 826-85-7 |
| Fórmula molecular | C9H9N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (2-Phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 1-Phenyl-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole, 5-Amino-1-phenylpyrazole, NSC 75786 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-6-7-11-12(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,10H2 |
| SMILES | NC1=CC=NN1C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-fenilpirazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.08 |