accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaONOO

CAS RN 824-39-5

IUPAC Nombre: sodium 2-nitrobenzen-1-olate
Sinónimos: sodium 2-nitrophenolate
Peso molecular (g/mol): 161.09
Fórmula molecular: C6H4NNaO3
InChi Key: AXKBOWBNOCUNJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados