Learn More
2-Nitrofenolato de sodio, TRC
Código de producto. 30011801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011801 2.5 g 2.50 g
30009319 250 mg 250 miligramos
30009678 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6343152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-39-5
Fórmula molecular C6 H4 N O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 161.09
Sinónimo Phenol, 2-nitro-, sodium salt (1:1), Phenol, 2-nitro-, sodium salt (9CI), Phenol, o-nitro-, sodium deriv. (6CI), Phenol, o-nitro-, sodium salt (8CI), Sodium, (o-nitrophenoxy)- (7CI), (o-Nitrophenolato)sodium, 2-Nitrophenol sodium salt, Sodium 2-nitrophenolate, Sodium 2-nitrophenoxide, Sodium o-nitrophenol, Sodium o-nitrophenolate, Sodium o-nitrophenoxide, o-Nitrophenol sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 2-nitrofenolato
SMILES [Na+].[O-]c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Nitrophenolate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0089
Porcentaje de pureza >95%