CAS RN 82398-34-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dimérito de dimérito de platino ((1R,2R)-1,2-ciclohexanediamina, TRC
CAS: 82398-34-3 Fórmula molecular: C12H30N6O8Pt2 Peso molecular (g/mol): 776.56 Sinónimo: (SP-4-2)-Di-oxobis[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']diplatinum(2+) Dinitrate,(SP-4-2)-Di-oxobis[(1R-trans)-1,2-cyclohexanediamine-N,N']diplatinum(2+) Dinitrate; SMILES: [H][O-]1[Pt+2]2([O-]([H])[Pt+2]31[NH2][C@@H]4CCCC[C@H]4[NH2]3)[NH2][C@@H]5CCCC[C@H]5[NH2]2