Learn More
Dimérito de dimérito de platino ((1R,2R)-1,2-ciclohexanediamina, TRC
Código de producto. 17994985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994985 10 mg 10 miligramos
17931275 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41676510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82398-34-3
Fórmula molecular C12H30N6O8Pt2
Peso molecular (g/mol) 776.56
Sinónimo (SP-4-2)-Di-oxobis[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-κN,κN']diplatinum(2+) Dinitrate, (SP-4-2)-Di-oxobis[(1R-trans)-1,2-cyclohexanediamine-N,N']diplatinum(2+) Dinitrate;
SMILES [H][O-]1[Pt+2]2([O-]([H])[Pt+2]31[NH2][C@@H]4CCCC[C@H]4[NH2]3)[NH2][C@@H]5CCCC[C@H]5[NH2]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaquo[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]platinum Dimer Dinitrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C6H14N2.2H2O.2Pt/c2*7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;;/h2*5-6H,1-4,7-8H2;2*1H2;;/q;;;;2*+4/p-2/t2*5-,6-;;;;/m11..../s1