accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNH2

CAS RN 822-08-2

IUPAC Nombre: undecane-1,11-diamine
Sinónimos: undecane-1,11-diamine
Peso molecular (g/mol): 186.34
Fórmula molecular: C11H26N2
InChi Key: KLNPWTHGTVSSEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCCCCCCCCCN

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados