Learn More
1,11-diaminoundecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,11-Diaminoundecane |
| CAS | 822-08-2 |
| Fórmula molecular | C11H26N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,11-Undecamethylenediamine, NSC 59818, Undecamethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H26N2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-13H2 |
| SMILES | NCCCCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | undecano-1,11-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.2096 |