accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOOO

CAS RN 82-66-6

IUPAC Nombre: sodium 2-(2,2-diphenylacetyl)-2,3-dihydro-1H-indene-1,3-dione
Sinónimos: diphenadione
Peso molecular (g/mol): 363.37
Fórmula molecular: C23H16NaO3
InChi Key: YCKTVRYJMHFIRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].O=C(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados