Learn More
Difacinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphacinone |
| CAS | 82-66-6 |
| Fórmula molecular | C23 H16 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3-Indandione, 2-(diphenylacetyl)- (6CI,7CI,8CI), 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(diphenylacetyl)- (9CI), 2-(2,2-Diphenylacetyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(Diphenylacetyl)indan-1,3-dione, Didandin, Didion, Dipaxin, Diphacin, Diphacinon, Diphacinone, Diphenacin, Diphenadion, Diphenadione, Diphenylacetylindandione, NCI 9138, NSC 9138, Oragulant, Pestoff ferret paste, Ratindan, Ratindan 1, Solvan, U 1363 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H |
| SMILES | O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-difenilacetil)indeno-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1099 |