Learn More
Difacinona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326155 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326155 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12878000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphacinone
CAS 82-66-6
Nombres de analitos o componentes Diphacinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H16 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H
SMILES O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-(2,2-difenilacetil)indeno-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 340.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1099 g/mol