CAS RN 82-16-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,8-Di-p-toluidinoantraquinona, TRC
CAS: 82-16-6 Fórmula molecular: C28H22N2O2 Peso molecular (g/mol): 418.49 Sinónimo: 1,8-Bis(p-methylphenylamino)anthraquinone,1,8-di-p-toluidino-anthraquinone,1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone,1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione Nombre IUPAC: 1,8-Bis[(4-metilfenil)amino]-9,10-antracenediona SMILES: O=C1C=2C=CC=C(NC3=CC=C(C=C3)C)C2C(=O)C=4C(=CC=CC14)NC5=CC=C(C=C5)C